Merck
283703
Sigma-Aldrich
3-甲氧基硫杂环丁烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8OS
分子量:
104.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41100000
PubChem物質ID:
SMILES 字串
COC1CSC1
InChI
1S/C4H8OS/c1-5-4-2-6-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
RTZXOYWQMBKWJN-UHFFFAOYSA-N
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)