Merck
283274
Sigma-Aldrich
反式-10,11-二溴二苯并环庚酮
97%
别名:
10,11-二溴-10,11-二氢-5H-二苯并[a,d]环庚烯-5-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10Br2O
CAS号:
分子量:
366.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
213 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Br[C@@H]1[C@@H](Br)c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3