Merck
283010
Sigma-Aldrich
N-乙酰己内酰胺
99%
别名:
1-Acetylhexahydro-2H-azepin-2-one, N-乙酰基己内酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H13NO2
CAS号:
分子量:
155.19
Beilstein:
119598
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
99%
品質等級
化驗
99%
折射率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
134-135 °C/26 mmHg (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
imide
SMILES 字串
CC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C8H13NO2/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8(9)11/h2-6H2,1H3
InChI 密鑰
QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
N-乙酰己内酰胺已被用于:
  • 作为引发剂,以研究ε-己内酰胺的阴离子聚合动力学
  • 尼龙6的开环聚合反应
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
251.6 °F - closed cup
閃點(°C)
122 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
The kinetic equation for the initiated, anionic polymerization of ?-caprolactam.
Greenley RZ, et al.
Macromolecules, 2(6), 561-567 (1969)
Effect of composite preparation techniques on electrical and mechanical properties and morphology of nylon 6 based conductive polymer composites.
Koysuren O, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 102(3), 2520-2526 (2006)