Merck
28270
Sigma-Aldrich
固化剂 C Fluka
≥95.0% (NT)
别名:
对甲苯磺酸 吗啉盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O3S · C4H9NO
CAS号:
分子量:
259.32
Beilstein:
4042738
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0% (NT)
mp
123-126 °C
SMILES 字串
C1COCCN1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C4H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-3-6-4-2-5-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);5H,1-4H2
InChI 密鑰
LYWVNPSVLAFTFX-UHFFFAOYSA-N
其他說明
在硬化漆膜的过程中用于减少裂纹的有效添加剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
G. Swift et al.
Offic. Dig., Federation Paint & VarnishProd. Clubs, 29, 664-664 (1957)