Merck
282154
Sigma-Aldrich
3-(2-噻吩基)-L-丙氨酸
98%
别名:
(S)-α-氨基-2-噻吩丙酸, (S)-2-氨基-3-(2-噻吩基)丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NO2S
CAS号:
分子量:
171.22
Beilstein:
82872
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −29.4°, c = 1 in H2O
mp
255-263 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
WTOFYLAWDLQMBZ-LURJTMIESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
不常见的 α-氨基酸。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)