Merck
280356
Sigma-Aldrich
2-溴十四酸
98%
别名:
2-溴代十四酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11CHBrCOOH
CAS号:
分子量:
307.27
Beilstein:
1781090
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
化驗
98%
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C14H27BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
GBBKJNDQLLKTCX-UHFFFAOYSA-N