Merck
279129
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-1,3-pentadiene
70%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHC(CH3)=CH2
CAS号:
分子量:
82.14
Beilstein:
1839462
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
70%
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
沸点
75-76 °C (lit.)
密度
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C\C=C\C(C)=C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Remainder 4-methyl-1,3-pentadiene
警示用语:
Danger
危险分类
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
17.6 °F - closed cup
闪点(°C)
-8 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)