Merck
277657
Sigma-Aldrich
双[(三甲基硅基)三丁基]锡磷酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3SiO]2P(O)OSn[(CH2)3CH3]3
CAS号:
分子量:
531.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
SMILES字符串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OP(=O)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19O4PSi2.3C4H9.Sn/c1-12(2,3)9-11(7,8)10-13(4,5)6;3*1-3-4-2;/h1-6H3,(H,7,8);3*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+1/p-1
InChI key
ASQKAZSYRUOBEU-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于在温和的条件下制备未酯化的酰磷酸或磷酸糖类。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 17, 75-75 (1984)