Merck
277290
Sigma-Aldrich
顺式-双(乙腈)二氯铂(II)
别名:
Bis(acetonitrile)platinum dichloride, Bis(acetonitrile)platinum(II) chloride, Dichlorobis(acetonitrile)platinum
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CN)2PtCl2
CAS号:
分子量:
348.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES 字串
CC#N.CC#N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2C2H3N.2ClH.Pt/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
NSWGBUVHSQEDRN-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3