Merck
277126
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH(CH3)CH2Br
CAS号:
分子量:
171.46
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
99%
折射率
n20/D 1.4809 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
密度
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(CCl)CBr
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)