Merck
276898
Sigma-Aldrich
6-氨基-2,4-二羟基-5-亚硝基嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4N4O3
CAS号:
分子量:
156.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
97%
SMILES 字串
Nc1nc(O)nc(O)c1N=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)