Merck
275719
Sigma-Aldrich
4-乙氧基苯乙酮
98%
别名:
4′-ethoxy acetophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H4COCH3
CAS号:
分子量:
164.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
solid
bp
268-269 °C/758 mmHg (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3