Merck
274526
Sigma-Aldrich
1-(2-硝基苯基)-1,2-乙二醇
98%
别名:
2-Nitrostyrene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
183.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES 字串
OCC(O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2
InChI 密鑰
AYVFQXVSRJXIDT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)