Merck
272809
Sigma-Aldrich
N,N′-Terephthalylidenebis(4-butylaniline)
99%
别名:
TBBA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,4-[CH=NC6H4(CH2)3CH3]2
CAS号:
分子量:
396.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
方案
99%
SMILES字符串
CCCCc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(CCCC)cc3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)