Merck
269840
Sigma-Aldrich
四氢呋喃-d8
99.5 atom % D
别名:
Deuterated tetrahydrofuran, 氘代四氢呋喃
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4D8O
CAS号:
分子量:
80.16
Beilstein:
111854
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
同位素純度
99.5 atom % D
包裝
pk of 10 × 1 mL
折射率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)