Merck
269611
Sigma-Aldrich
3-氯二苯甲酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4COC6H5
CAS号:
分子量:
216.66
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
97%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)