Merck
269204
Sigma-Aldrich
甲基亚磺酰基乙酸甲酯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3S(O)CH2COOCH3
CAS号:
分子量:
136.17
Beilstein:
1854014
EC號碼:
MDL號碼:
化驗
96%
SMILES 字串
COC(=O)CS(C)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)