Merck
268240
Sigma-Aldrich
wire, diam. 0.5 mm, ≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ni
CAS号:
分子量:
58.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
≥99%
形狀
wire
電阻係數
6.97 μΩ-cm, 20°C
直徑
0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI 密鑰
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
取代透過
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)