Merck
265292
Sigma-Aldrich
2,4-二氟苯甲酰氯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3COCl
CAS号:
分子量:
176.55
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.5157 (lit.)
密度
1.437 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1ccc(c(F)c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3H
InChI key
JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
应用
2,4-Difluorobenzoyl chloride was used in the synthesis of 3-oxocyclohex-1-enyl 2,4-difluorobenzoate.
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and conjugate additions of 2, 3, 4, 9-tetrahydro-1H-xanthene-1, 9-diones.
Gabbutt CD, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 12, 1819-1824 (1997)