Merck
265039
Sigma-Aldrich
三硫化苯甲基
99%
别名:
三硫化二苯甲基
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5CH2)2S3
CAS号:
分子量:
278.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
bp
160-163 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
SMILES 字串
C(SSSCc1ccccc1)c2ccccc2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)