Merck
264709
Sigma-Aldrich
乙酸异丁酯
95%, natural
别名:
乙酸异丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOCH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1741909
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
natural
蒸汽密度
>4 (vs air)
蒸汽壓力
15 mmHg ( 20 °C)
化驗
95%
自燃溫度
793 °F
expl. lim.
10.5 %
折射率
n20/D 1.39 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)