Merck
264571
Sigma-Aldrich
对乙基联苯甲酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H14O2
CAS号:
分子量:
226.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
solid
SMILES字符串
CCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H14O2/c1-2-11-3-5-12(6-4-11)13-7-9-14(10-8-13)15(16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
SCEBDBNGUCNRCE-UHFFFAOYSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)