Merck
263990
Sigma-Aldrich
ingot, 99.999%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Bi
CAS号:
分子量:
208.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.999%
形狀
ingot
電阻係數
129 μΩ-cm, 20°C
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI 密鑰
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N