Merck
263214
Sigma-Aldrich
powder, 99.9%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Tb
CAS号:
分子量:
158.93
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
方案
99.9%
表单
powder
电阻率
116 μΩ-cm, 20°C
沸点
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
密度
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Tb]
InChI
1S/Tb
InChI key
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)