Merck
263095
Sigma-Aldrich
granular, 99.9%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ho
CAS号:
分子量:
164.93
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
方案
99.9%
表单
granular
密度
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI key
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)