Merck
261106
Sigma-Aldrich
chunks, under oil, purified by distillation, 99.9%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Eu
CAS号:
分子量:
151.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
99.9%
形狀
chunks
純化經由
distillation
電阻係數
81 μΩ-cm, 20°C
bp
1527 °C (lit.)
mp
822 °C (lit.)
密度
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Eu]
InChI
1S/Eu
InChI 密鑰
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Pyr. Sol. 1
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges