Merck
258717
Sigma-Aldrich
3,4-二甲氧基-5-羟基苯甲醛
98%
别名:
5-羟基藜芦醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H2(OCH3)2CHO
CAS号:
分子量:
182.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
bp
177-180 °C/12 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(C=O)cc(O)c1OC
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-8-4-6(5-10)3-7(11)9(8)13-2/h3-5,11H,1-2H3
InChI 密鑰
NVLTWXMZECWWPC-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3