Merck
258261
Sigma-Aldrich
叶绿素 b 来源于菠菜
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C55H70MgN4O6
CAS号:
分子量:
907.47
Beilstein:
4122778
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
mp
183-185 °C (lit.)
λmax
643 nm
SMILES 字串
[H]C(=O)c1c(CC)c2cc3c(C)c4C(=O)[C@H](C(=O)OC)c5c6nc(cc7c(C)c(C=C)c(cc1n2)n7[Mg]n3c45)[C@@H](C)[C@@H]6CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C55H71N4O6.Mg/c1-12-38-35(8)42-27-43-36(9)40(23-24-48(61)65-26-25-34(7)22-16-21-33(6)20-15-19-32(5)18-14-17-31(3)4)52(58-43)50-51(55(63)64-11)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-46-39(13-2)41(30-60)47(57-46)29-45(38)56-42;/h12,25,27-33,36,40,51H,1,13-24,26H2,2-11H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b34-25+;/t32-,33-,36+,40+,51-;/m1./s1
InChI 密鑰
NSMUHPMZFPKNMZ-VBYMZDBQSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
叶绿素 b 将捕光复合物 LHC-I 和 LHC-II 的吸收光谱扩展到 700 nm 以上,当 LHC 中仅存在叶绿素 a 时,可见光谱的一个区域不被吸收。
取代透過
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)