濃度
25 wt. % in toluene
SMILES 字串
CC[Al](Cl)Cl.CC[Al](Cl)CC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
在氮气保护下封装于 Sure/Pac™ 金属罐中
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup