Merck
256137
Sigma-Aldrich
2-丁基丙烯醛
95%
别名:
2-亚甲基己醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12O
CAS号:
分子量:
112.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
PubChem化学物质编号:
方案
95%
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCC(=C)C=O
InChI
1S/C7H12O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
IWEWQGKFUYQGSN-UHFFFAOYSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)