Merck
256013
Sigma-Aldrich
1-(三甲基硅基)环丙基苯基硫醚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18SSi
CAS号:
分子量:
222.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C1(CC1)Sc2ccccc2
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter