Merck
254649
Sigma-Aldrich
N-[(三甲基硅基)甲基]脲
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCH2NHCONH2
CAS号:
分子量:
146.26
Beilstein:
2038869
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(C)CNC(N)=O
InChI
1S/C5H14N2OSi/c1-9(2,3)4-7-5(6)8/h4H2,1-3H3,(H3,6,7,8)
InChI key
HWXJDLBJPSCNJL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)