Merck
254541
Sigma-Aldrich
双(三甲基甲硅烷基)乙炔二羧酸酯
97%
别名:
双(三甲基甲硅烷基)-2-丁炔二酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O4Si2
CAS号:
分子量:
258.42
Beilstein:
4680184
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
97%
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
94 °C/0.005 mmHg (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)OC(=O)C#CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4Si2/c1-15(2,3)13-9(11)7-8-10(12)14-16(4,5)6/h1-6H3
InChI 密鑰
RYHMNBZWRLSKHY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)