Merck
251674
Sigma-Aldrich
丙烷磺酸吡啶盐 内盐
98%
别名:
3-(1-吡啶基)-1-丙磺酸盐 内盐, PPS
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO3S
CAS号:
分子量:
201.24
Beilstein:
1621867
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)