Merck
250201
Sigma-Aldrich
八氯二铼酸四丁基铵(III)
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
{[CH3(CH2)3]4N}2Re2Cl8
CAS号:
分子量:
1140.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
core: rhenium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
Cl[Re-](Cl)(Cl)Cl.Cl[Re-](Cl)(Cl)Cl.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.8ClH.2Re/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;8*1H;;/q2*+1;;;;;;;;;2*+3/p-8
InChI 密鑰
DSDHKKNVLJDBNO-UHFFFAOYSA-F
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)