Merck
250058
Sigma-Aldrich
4,5,6,7-Tetrachlorofluorescein
Dye content 90 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H8Cl4O5
CAS号:
分子量:
470.09
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
组成
Dye content, 90%
λmax
496 nm
SMILES字符串
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)