Merck
249963
Sigma-Aldrich
四硝基铂(II)酸钾
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2Pt(NO2)4
CAS号:
分子量:
457.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
powder
SMILES 字串
[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Pt--]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2K.4NO2.Pt/c;;4*2-1-3;/q2*+1;;;;;-2
InChI 密鑰
IBATUMPEEVPRPS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3