Merck
249947
Sigma-Aldrich
二氧代双(三苯膦)铂(IV)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H32O2P2Pt
CAS号:
分子量:
753.66
MDL编号:
SMILES字符串
O=[Pt]=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)