Merck
249459
Sigma-Aldrich
4-丙基苯甲酰氯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2C6H4COCl
CAS号:
分子量:
182.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
95%
折射率
n20/D 1.5394 (lit.)
沸点
135-136 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)