Merck
249270
1,3-丙酮二羧酸
98%
别名:
3-氧代戊二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH2COCH2COOH
CAS号:
分子量:
146.10
Beilstein:
1447081
EC號碼:
MDL號碼:
化驗
98%
mp
133 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)