Merck
249181
Sigma-Aldrich
顺-7,顺-11-十六碳二烯-1-基乙酸酯
97%
别名:
(Z,Z)-7,11-HDDA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H32O2
CAS号:
分子量:
280.45
MDL號碼:
化驗
97%
SMILES 字串
CCCC\C=C/CC\C=C/CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7,10-11H,3-5,8-9,12-17H2,1-2H3/b7-6-,11-10-
InChI 密鑰
BXJHOKLLMOYSRQ-QOXWLJPHSA-N
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)