Merck
24898
Sigma-Aldrich
聚合物负载的氯化物
extent of labeling: ~4 mmol/g chloride loading
别名:
Amberlite IRA 900 Cl--形式
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
~4 mmol/g chloride loading
雜質
~10% water
粒徑
20-50 mesh
其他說明
取代反应试剂
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
G. Cainelli et al.
Synthesis, 472-472 (1976)