Merck
248657
Sigma-Aldrich
N-异丙基羟胺 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHNHOH · HCl
CAS号:
分子量:
111.57
Beilstein:
3666413
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
雜質
1.5-2.0% ammonium chloride
SMILES 字串
Cl.CC(C)NO
InChI
1S/C3H9NO.ClH/c1-3(2)4-5;/h3-5H,1-2H3;1H
InChI 密鑰
BYXUIKZQGOPKFR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3