Merck
248460
Sigma-Aldrich
三异丙基硅基三氟甲烷磺酸酯
97%
别名:
TIPS三氟甲磺酸酯, 三异丙基甲硅烷基三氟甲烷磺酸盐, 三氟甲烷磺酸三异丙基硅基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
CAS号:
分子量:
306.42
Beilstein:
3591541
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
45-46 °C/0.03 mmHg
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
InChI 密鑰
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于与乙炔锂反应制备甲硅氧基乙炔,甲硅氧基乙炔随后可用于质子酸促进的脂芳烃、炔烃和烯烃的环化反应。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Tetrahedron, 62, 11371-11371 (2006)
Ryunosuke Kuriki et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(35), 12234-12241 (2020-08-28)
New types of diaryloxystannylenes and -plumbylenes have been synthesized and structurally characterized. Lappert's diaminostannylene and -plumbylene E[N(SiMe3)2]2 (E = Sn, Pb) react with 1,3-diethers of tetrathiacalix[4]arene bearing benzyl or SiiPr3 groups to give the corresponding diaryloxystannylenes and -plumbylenes embedded in
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis, 74-74 (1991)
Synlett, 435-435 (1993)