Merck
247863
Sigma-Aldrich
2,3-二甲基-6-硝基苯胺
97%
别名:
6-硝基-2,3-二甲苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
CAS号:
分子量:
166.18
Beilstein:
2641279
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
117-120 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(c(N)c1C)[N+]([O-])=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3