About This Item
线性分子式:
[C2H5CH(CH3)COCO2]2Ca · 2H2O
CAS号:
分子量:
205.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99%
mp
262 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
O.CCC(C)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)C(C)CC
InChI
1S/2C6H10O3.Ca.2H2O/c2*1-3-4(2)5(7)6(8)9;;;/h2*4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
QZPKSONRSMXBTM-UHFFFAOYSA-L
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3