Merck
246190
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-四氢-9-吖啶酮
97%
别名:
1,3,4,10-四氢-9(2H)-吖啶酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H13NO
CAS号:
分子量:
199.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
SMILES 字串
O=C1C2=C(CCCC2)Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H13NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
CVEXTAUZJWYDJX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)