Merck
24608
Sigma-Aldrich
2-氯乙基 4-硝基苯基醚
≥97.0% (HPLC)
别名:
β-Chloro-4-nitrophenethole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8ClNO3
CAS号:
分子量:
201.61
Beilstein:
2097342
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (HPLC)
雜質
≤1% water
損耗
≤1.5% loss on drying
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(OCCCl)cc1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3