Merck
245224
Sigma-Aldrich
2-磺基苯甲酸 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO3SC6H4CO2H · xH2O
分子量:
202.18 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
SMILES 字串
O.OC(=O)c1ccccc1S(O)(=O)=O
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)