Merck
244708
Sigma-Aldrich
1,1,3-三甲氧基丙烷
99%
别名:
3-甲氧基丙醛二甲基缩醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCH2CH2CH(OCH3)2
CAS号:
分子量:
134.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99%
折射率
n20/D 1.4 (lit.)
沸点
45-46 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COCCC(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-5-4-6(8-2)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
FKZYYYDRLJCHGL-UHFFFAOYSA-N
应用
1,1,3-Trimethoxypropane may be used in chemical synthesis studies.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
105.8 °F - closed cup
闪点(°C)
41 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)